Merck
860848P
Avanti
CER5-2′R(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860848P, powder
Synonim(y):
N-(2′-(R)-hydroksypalmitoilo(d9)) D-erytrofingozyna
Wybierz wielkość
1 MG
1860,00 zł
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1860,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H58D9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
562.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860848P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860848P
typ lipidu
sphingolipids
deuterated lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
Klucz InChI
YWZGQPJRQXHVQX-FMUVJMMOSA-N
Opis ogólny
CER5-2′R(d9), znana również jako N-(2′-(R)-hydroksypalmitoilo(d9)) D-erytro-fingozyna była stosowana jako standard ceramidu znakowanego deuterem w chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS)/MS do jakościowej analizy ceramidów warstwy rogowej naskórka (SC) u ludzi i myszy.[1]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860848P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Momoko Kawana et al.
Journal of lipid research, 61(6), 884-895 (2020-04-09)
Ceramides are the predominant lipids in the stratum corneum (SC) and are crucial components for normal skin barrier function. Although the composition of various ceramide classes in the human SC has been reported, that in mice is still unknown, despite