Informacje o tej pozycji
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL (Acetonitrile:Water (90:10) (v/v))
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)c1C\C=C(/C)CCC(O)=O
InChI
1S/C23H28O12/c1-9(5-7-13(24)25)4-6-11-18(32-3)10(2)12-8-33-22(31)14(12)19(11)34-23-17(28)15(26)16(27)20(35-23)21(29)30/h4,15-17,20,23,26-28H,5-8H2,1-3H3,(H,24,25)(H,29,30)/b9-4+/t15-,16-,17+,20-,23+/m0/s1
InChI key
BYFGTSAYQQIUCN-HGIHDBQLSA-N
General description
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?