Kluczowe dokumenty
ABD135
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-NANOS3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Nanos homolog 3, NOS-3, NOS3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NANOS3(342977)
Opis ogólny
Nanos homolog 3 (Nanos3), znany również jako NOS-3 lub NOS3, należy do rodziny Nanos. Nanos jest białkiem zawierającym palec cynkowy, wiążącym RNA, które zostało zaangażowane w rozwój komórek rozrodczych zarówno u bezkręgowców, jak i kręgowców. Wykazano, że Nanos3 odgrywa ważną rolę w utrzymaniu niezróżnicowanego stanu komórek zarodkowych, regulując cykl komórkowy spermatogonii i indukując przedłużony tranzyt w fazie G1. Wykazano również, że Nanos3 jest niezbędny we wczesnym stadium zarodka, chroniąc migrujące pierwotne komórki zarodkowe (PGC) przed apoptozą. Dodatkowo, ma on utrzymywać linię komórek zarodkowych poprzez tłumienie zarówno zależnych, jak i niezależnych od Bax szlaków apoptotycznych oraz wpływać na proliferację komórek poprzez hamowanie translacji określonych mRNA. Nanos3 ulega ekspresji głównie w jajnikach, jądrach i mózgu. W jajnikach Nanos3 ulega ekspresji na wielu etapach oogenezy, w tym w pęcherzykach pierwotnych, pierwotnych, wtórnych i antralnych, z najwyższą ekspresją w oocytach. W jądrach Nonos3 ulega ekspresji w komórkach zarodkowych, spermatogoniach typu A (SA), pierwotnych spermatocytach (S1), okrągłych spermatydach (S3) i wydłużonych spermatydach.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje C-koniec NANOS3.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego NANOS3.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: 2,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło NANOS3 w ludzkiej tkance mózgowej.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło NANOS3 w ludzkich komórkach mózgu.
Wykryj homolog Nanos 3 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-NANOS3 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting, IHC (parafina) i immunofluorescencji.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NANOS3 in 15 µg of human brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~21 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma. Uniprot opisuje 2 izoformy przy ~19 kDa i ~21 kDa
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat ludzkiej tkanki mózgowej
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2