Dokumenty
AB1299
Sigma-Aldrich
Anti-Cortisone Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
radioimmunoassay: suitable
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Cortisone. Crossreactivities were tested using an ELISA with cortisone-3-cmo-x-biotin: cortisol (3.4%); 11-Deoxycortisol (0.6%); 11-Dehydrocorticosterone (0.6%); Tetrahydrocortisone (0.2%); Cortisoterone, Deoxycortiscosterone, Pregesterone, Aldosterone (<0.1%); Allotetrahydrocortisol, Tetrahydrocortisol, Cortol, Cortolone, 11-Hydroxyetiochoranolone (<0.01%).
Immunogen
Cortisone-3-cmo-BSA
Zastosowanie
Detect Cortisone using this Anti-Cortisone Antibody validated for use in RIA.
RIA: 1:20,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Metabolic Hormones & Receptors
Postać fizyczna
Rabbit serum. Liquid containing 0.1% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1