Kluczowe dokumenty
ABC924
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CtBP-2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
C-terminal-binding protein 2, CtBP-2, CtBP2
Wybierz wielkość
100 μG
2110,00 zł
2110,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2110,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
2110,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTBP2(1488)
Opis ogólny
C-końcowe białko wiążące 2 (UniProt P56545; znane również jako CtBP2) jest białkiem jądrowym kodowanym przez gen CTBP2 (Gene ID 1488) u człowieka. CtBP1 i CtBP2 są blisko spokrewnionymi białkami, które są kodowane przez genom kręgowców i pełnią zarówno unikalne, jak i duplikowane funkcje. Po aktywacji przez wiązanie dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego do ich domen dehydrogenazy, CtBP1 i CtBP2 wywierają aktywność represji transkrypcji głównie poprzez rekrutację kompleksu rdzeniowego, który składa się z deacetylaz histonowych (HDAC) i metylotransferaz histonowych, chociaż CtBP mogą również represjonować transkrypcję poprzez mechanizmy niezależne od HDAC. Krytyczną funkcją CtBP jest represja transkrypcji genów proapoptotycznych, takich jak Bax, Puma, Bik i Noxa. CtBP2 jest niezbędny do prawidłowego rozwoju układu nerwowego. Acetylacja przez acetylotransferazę histonową p300 reguluje aktywność CtBP2 i lokalizację subkomórkową, podczas gdy poziom tlenu w mikrośrodowisku wpływa na dimeryzację, acetylację, a tym samym aktywność CtBP2 w proliferujących neuronalnych komórkach macierzystych (NSC).
Specyficzność
Oczekuje się, że będzie reagować z wariantem spliced Ribeye (izoforma 2).
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego CtBP-2.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło CtBP-2 w ludzkich komórkach raka piersi, ludzkich nerkach, ludzkich komórkach raka jajnika i ludzkich komórkach raka prostaty.
To przeciwciało anty-CtBP-2 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii do wykrywania CtBP-2.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected CtBP-2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~50 kDa. 48,9 kDa (Izoforma 1; obliczona); 109,2 kDa (Izoforma 2/Ribeye; obliczona)." ==> Zaobserwowano ~50 kDa. 48,9 kDa (Izoforma 1; obliczona); 109,2 kDa (Izoforma 2/Ribeye; obliczona).
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1