Kluczowe dokumenty
ABC1486
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-RIPK1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1, RIPK1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ripk1(19766)
Opis ogólny
Receptorowa kinaza serynowo-treoninowo-białkowa 1, znana również jako białko śmierci komórkowej RIP lub białko oddziałujące z receptorem 1 (RIP-1) lub kinaza serynowo-treoninowo-białkowa RIP i kodowana przez nazwę genu RIPK1 lub RIP lub RIP1, zawiera 1 domenę śmierci i 1 domenę kinazy białkowej. RIPK1 jest zlokalizowana w cytoplazmie i odgrywa ważną rolę w różnych szlakach komórkowych, w tym w szlaku NF-κB i programowanej śmierci komórek nekrotycznych (nekroptozie).
Immunogen
Epitop: W pobliżu N-końca
Przeciwciało RIPK1 zostało wyhodowane przeciwko 15 aminokwasowemu syntetycznemu peptydowi z bliskiego końca aminowego ludzkiego RIPK1.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna (IHC): 2,5 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło RIPK1 w tkance nerek myszy.
To przeciwciało anty-RIPK1 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting_x000D_ i immunohistochemii do wykrywania RIPK1.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Jakość
Evaluated by Western Blotting in rat kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis (WB): 1 μg/mL of this antibody detected RIPK1 in rat kidney tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~75 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS (pH 7,2) z 0,02% azydkiem sodu.
Antigen Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2