Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FAAH(2166)
Immunogen
17-aminokwasowa sekwencja peptydowa w pobliżu N-końca ludzkiego FAAH (Patricelli i wsp. 1998; Maccarone i wsp. 1998; Cravatt i wsp. 1996; Giang i wsp. 1997; Thomas i wsp. 1997; Wan i wsp. 1998).
Application
To przeciwciało przeciwko hydrolazie amidów kwasów tłuszczowych zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB do wykrywania hydrolazy amidów kwasów tłuszczowych.
Western blot: 1-10 μg/mL przy użyciu ECL.
ELISA: 1:10 000-1:100 000 przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego (numer katalogowy AG376) na studzienkę.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
ELISA: 1:10 000-1:100 000 przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego (numer katalogowy AG376) na studzienkę.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje ludzką hydrolazę amidów kwasów tłuszczowych (FAAH). Immunogen nie wykazuje znaczącej homologii sekwencji z innymi hydrolazami
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Peptyd immunogenu jest w 100% konserwowany u szczura, w 94% u myszy i świń oraz w 58% u kurczaka. Reaktywność z innymi gatunkami nie została potwierdzona.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Peptyd immunogenu jest w 100% konserwowany u szczura, w 94% u myszy i świń oraz w 58% u kurczaka. Reaktywność z innymi gatunkami nie została potwierdzona.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w 100 mM Tris, pH 7,5, zawierający 0,2% BSA i 0,05% azydku sodu.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c