Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA007425
Sigma-Aldrich
Anti-FAAH antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Anandamide amidohydrolase antibody produced in rabbit, Anti-Fatty-acid amide hydrolase antibody produced in rabbit, Anti-Oleamide hydrolase antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
YTSSQPLRVGYYETDNYTMPSPAMRRAVLETKQSLEAAGHTLVPFLPSNIPHALETLSTGGLFSDGGHTFLQNFKGDFVDPCLGDLVSILK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAAH(2166)
Immunogen
Fatty-acid amide hydrolase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-FAAH antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen FAAH (hydrolaza amidów kwasów tłuszczowych) koduje członka rodziny amidaz (AS). Katalizuje hydrolizę endokannabinoidów, amidów kwasów tłuszczowych związanych z anandamidem. Endokannabinoidy są zaangażowane w kilka procesów sygnalizacyjnych w układzie nerwowym, a FAAH kontroluje zarówno amplitudę, jak i czas trwania efektów behawioralnych endokannabinoidów u ssaków. FAAH ma zatem wpływ na ludzkie zachowanie. Polimorfizm w tym genie może być związany z zaburzeniami, takimi jak stymulacja apetytu wywołana endokannabinoidami i zaburzenia nadwagi, problem używania lub nadużywania narkotyków. Kannabinoidy są bioaktywnymi mediatorami lipidowymi, które mogą mieć działanie ochronne przed wzrostem guza. Nadekspresja FAAH została powiązana z inwazją komórek raka prostaty i nowotworzeniem prostaty.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70057
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jinhwan Lim et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 193(1), 31-47 (2023-03-14)
Cannabis use by adolescents is widespread, but its effects on the ovaries remain largely unknown. Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) exerts its pharmacological effects by activating, and in some conditions hijacking, cannabinoid receptors (CBRs). We hypothesized that adolescent exposure to THC affects ovarian
J C Sipe et al.
International journal of obesity (2005), 29(7), 755-759 (2005-04-06)
The brain endogenous cannabinoid system modulates reward and craving pathways and consequently may affect body weight. A naturally occurring missense polymorphism in the gene encoding fatty acid amide hydrolase (FAAH), the primary enzyme for inactivation of endocannabinoids, is associated with
John E Nielsen et al.
Scientific reports, 9(1), 12866-12866 (2019-09-21)
Heavy use of cannabis (marijuana) has been associated with decreased semen quality, which may reflect disruption of the endocannabinoid system (ECS) in the male reproductive tract by exogenous cannabinoids. Components of ECS have been previously described in human spermatozoa and
Emman Shubbar et al.
BMC cancer, 13, 47-47 (2013-02-05)
Previously, we performed analysis of gene expression in 46 axillary lymph node negative tumors and identified molecular gene signatures that resulted in different clinical outcomes. The aim of this study was to determine the correlation of γ-glutamyl hydrolase (GGH), fatty