Kluczowe dokumenty
AB3784P-I
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw adiponektynie
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Adiponectin, 30 kDa adipocyte complement-related protein, ACRP30, Adipocyte complement-related 30 kDa protein, Adipocyte, C1q and collagen domain-containing protein, Adipose most abundant gene transcript 1 protein, apM-1, Gelatin-binding protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADIPOQ(9370)
Opis ogólny
Adiponektyna (UniProt Q15848; znana również jako białko związane z dopełniaczem adipocytów 30 kDa, ACRP30, białko związane z dopełniaczem adipocytów 30 kDa, białko adipocytów, C1q i białko zawierające domenę kolagenu, białko transkryptu 1 najbardziej obfitego genu adipozy, apM-1, białko wiążące żelatynę) jest kodowana przez gen ADIPOQ (znany również jako ACDC, ACRP30, ADPND, APM1, GBP28) (identyfikator genu 9370) u ludzi. Adipokiny to czynniki wydzielane przez tkankę tłuszczową, które biorą udział w funkcjonowaniu naczyń krwionośnych i chorobach metabolicznych. Podczas gdy większość adipokin jest prozapalna i bezpośrednio odpowiedzialna za rozwój przewlekłego stanu zapalnego w otyłości, adiponektyna jest adipokiną o właściwościach przeciwzapalnych i uwrażliwiających na insulinę. Adiponektyna pośredniczy w swojej aktywności biologicznej poprzez białka receptora adiponektyny 1 i 2 (AdipoR1 i AdipoR2). Zarówno AdipoR1, jak i AdipoR2 ulegają wszechobecnej ekspresji z najwyższą ekspresją odpowiednio w mięśniach szkieletowych i wątrobie. Krążące poziomy adiponektyny są zmniejszone w otyłości i cukrzycy typu II, podczas gdy utrata masy ciała podnosi poziom adiponektyny w surowicy. Podobnie, nadekspresja adiponektyny łagodzi zaburzenia metaboliczne niezależnie od utraty masy ciała zarówno w genetycznych, jak i indukowanych dietą zwierzęcych modelach otyłości. Niedobór adiponektyny wiąże się z różnymi klinicznymi zaburzeniami sercowo-naczyniowymi, w tym zawałem mięśnia sercowego, chorobą tętnic obwodowych i dysfunkcją śródbłonka. Adiponektyna jest wytwarzana z sekwencją peptydu sygnałowego (sekwencja a.a. 1-18 u ludzi i szczurów; a.a. 1-17 u myszy), która jest usuwana potranslacyjnie, aby uzyskać dojrzałe białko z domeną podobną do kolagenu (a.a. 42-107 u ludzi i szczurów, a.a. 45-110 u myszy) i domeną C1q (a.a. 108-244 u ludzi i szczurów, a.a. 111-247 u myszy).
Specyficzność
To poliklonalne przeciwciało celuje w domenę C1q (domenę globularną) ludzkiej adiponektyny.
Immunogen
Fragment rekombinowanej ludzkiej adiponektyny C1q znakowanej GST (domena globularna).
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło adiponektynę w skrawkach tkanek ludzkiego serca, nerek i macicy.
Wykryj adiponektynę za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego przeciwko adiponektynie, nr kat. Nr AB3784P-I, zatwierdzonego do stosowania w immunohistochemii i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting of human plasma proteins.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected adiponectin in 10 µg of human plasma proteins.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~32 kDa. Docelowy rozmiar pasma wydaje się większy niż obliczona masa cząsteczkowa 26,41/24,54 kDa (z/bez sekwencji peptydu sygnałowego a.a. 1-18) z powodu modyfikacji potranslacyjnych. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Powiązanie
Zastępuje: AB3784P
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1