Merck
CS0009
Zestaw do oznaczania aktywności dysmutazy ponadtlenkowej, SOD
sufficient for 500 colorimetric tests
Synonim(y):
CU/ZN-SOD, Dysmutaza ponadtlenkowa, Dysmutaza ponadtlenkowa 1 bydlęca, Nadtlenek: oksydoreduktaza ponadtlenkowa, SOD, SOD1
Wybierz wielkość
1 KIT
2580,00 zł
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12161503
Pozwól nam pomóc
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
S7571S9697S7446
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) jest częścią rodziny enzymów zawierających jony metali (SOD), które występują w większości organizmów, od bakterii po ssaki. SOD katalizują dysmutację ponadtlenku (generowanego przez oddychanie tlenowe) do tlenu cząsteczkowego i nadtlenku. Dysmutaza ponadtlenkowa stanowi pierwszą linię obrony przed urazami wywołanymi przez reaktywne formy tlenu (ROS) i wykazuje działanie przeciwzapalne. Zestaw do oznaczania aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) zapewnia prostą i czułą procedurę pomiaru aktywności enzymatycznej SOD w różnych typach próbek. Aktywność SOD jest określana poprzez pomiar spadku anionów ponadtlenkowych (generowanych przez enzym oksydazę ksantynową [XO]). Ponieważ aniony ponadtlenkowe oddziałują z dostarczonym barwnikiem WST, dając kolor przy 450 nm, spadek sygnału koloru jest proporcjonalny do aktywności hamowania SOD. Zestaw umożliwia określenie aktywności SOD w procentach inhibicji lub w jednostkach aktywności przy użyciu dostarczonego enzymu SOD jako standardu. Dostarczony enzym SOD może być również używany do badań przesiewowych w kierunku inhibitorów SOD.
Najniższa granica wykrywalności zestawu wynosi 0,3 jednostki SOD/ml. Zestaw ten może być stosowany do pomiaru aktywności SOD w próbkach biologicznych, takich jak surowica, osocze i erytrocyty, homogenaty tkankowe i lizaty komórkowe.
Składniki Zestaw zawiera odczynniki wystarczające do przeprowadzenia 500 testów kolorymetrycznych.
Nasz ekonomiczny zestaw do oznaczania aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek:
  • Wysoce czuły, prosty i wysokowydajny test do pomiaru aktywności SOD w różnych próbkach biologicznych (surowica, osocze, erytrocyty, homogenaty tkankowe i lizaty komórkowe).
  • Umożliwia pomiar aktywności SOD zarówno w procentach inhibicji, jak i poprzez pomiar aktywności w jednostkach enzymatycznych przy użyciu krzywej kalibracyjnej.
  • Umożliwia badanie przesiewowe inhibitorów przy użyciu naszych enzymów SOD, które są dostarczane jako standard.
  • Przyjazny dla użytkownika: Nie ma potrzeby samodzielnego ważenia lub obliczania potrzebnych ilości odczynników.
  • Kalkulator pomocniczy (kliknij tutaj, aby pobrać plik excel kalkulatora): obliczy potrzebne odczynniki zgodnie z potrzebami eksperymentalnymi i przeanalizuje wyniki na podstawie danych eksperymentalnych!
  • Karta szybkiej instrukcji - aby zapewnić sukces eksperymentu
  • Więcej eksperymentów w jednym zestawie - zawiera odczynniki wystarczające do przeprowadzenia 500 testów kolorymetrycznych.
  • Granica wykrywalności: 0,3 jednostki SOD/mL
  • Czas wykrywania: tylko 30 min
  • Wykrywanie można przeprowadzić w temperaturze pokojowej.
Application
Zestaw ten może być stosowany do pomiaru aktywności SOD w próbkach biologicznych, takich jak surowica, osocze i erytrocyty, homogenaty tkankowe i lizaty komórkowe.
Features and Benefits
  • Ilościowe oznaczanie aktywności dysmutazy ponadtlenkowej, SOD w próbkach biologicznych
  • Badanie potencjalnych inhibitorów aktywności dysmutazy ponadtlenkowej, SOD
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Ardourel et al.
Experimental eye research, 225, 109282-109282 (2022-10-21)
Aging is a multifactorial process that affects the entire organism by cumulative alterations. Visual function impairments that go along with aging are commonly observed, causing lower visual acuity, lower contrast sensitivity, and impaired dark adaptation. Electroretinogram analysis revealed that the
Dewa Ketut Meles et al.
Veterinary medicine international, 2022, 3685686-3685686 (2022-03-04)
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) is a persistent organic pollutant that induces overproduction of reactive oxygen species (ROS). Studies on avoiding the adverse effects of dioxin pollution exposure are needed in all aspects, including reproductive health. This study aimed to determine the effect
Alessia Remigante et al.
Frontiers in physiology, 14, 1225552-1225552 (2023-07-17)
Introduction: Aging is a process characterised by a decline in physiological functions. Reactive species play a crucial role in the aging rate. Due to the close relationship between aging and oxidative stress, functional foods rich in phytochemicals are excellent candidates
Masaki Kimura et al.
Cell, 185(22), 4216-4232 (2022-10-15)
Genotype-phenotype associations for common diseases are often compounded by pleiotropy and metabolic state. Here, we devised a pooled human organoid-panel of steatohepatitis to investigate the impact of metabolic status on genotype-phenotype association. En masse population-based phenotypic analysis under insulin insensitive
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. I work with yeast cells. Do I need to add protease inhibitors to the cells in order to lysate them?
    1 answer
    1. While protease inhibitors do not aid in the lysis of cells, they are a necessary reagent to prevent the possible cleavage of Superoxide Dismutase and to retain activity.
      Helpful?
  2. Can this kit be used to measure bacterial superoxide dismutase activity?
    1 answer
    1. The Superoxide Dismutase, SOD, Activity Assay Kit (CS0009) can be used to measure SOD activity in bacteria. For cell and bacteria samples: Collect cell or bacteria into centrifuge tube, discard the supernatant after centrifugation, add 1 ml Assay buffer for 5×106 cell or bacteria, sonicate (with power 20%, sonication 3s, with an interval of 10s, repeat 30 times); centrifuged at 8000g 4 °C for 10 minutes, take the supernatant into a new centrifuge tube and keep it on ice for detection.
      Another option is to use CelLytic™ B Cell Lysis Reagent. For bacterial cell lysis, standard strength B7435 Product Description CelLytic™ B is used for the lysis of bacterial cells for the purification of recombinant and wild type proteins. CelLytic™ B contains 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, and a proprietary, non-denaturing formulation of zwitterionic detergents. There is no need for special equipment to disrupt cells such as a sonicator or French press. This fast one-step method obtains higher yields than sonication, lysozyme treatment, or other commercially available lysis solutions.
      Helpful?
  3. How many cells are suggested for each sample to get a good reading?
    1 answer
    1. Unfortunately, no internal information is available regarding the number of cells to use with this product, as the number of cells needed can vary depending on the cell type. Conducting a pilot experiment to optimize the cell numbers for the assay is recommended. A good starting point is 2 x 10^6 cells, but this may need to be adjusted based on cell type.
      Helpful?
  4. Can we use UV-Vis Spectrophotometer instead of Plate-reader?
    1 answer
    1. This kit is designed to be used with a 96-well plate reader.
      Helpful?
  5. will this work to evaluate the SOD in seminal plasma of goat semen
    1 answer
    1. This kit may work in the stated application. However, this will have to be determined empirically. This kit can be used to measure SOD activity in biological samples such as serum, plasma and erythrocytes, and tissue homogenates and cell lysates.
      Helpful?
  6. Is this product only compatible with SOD1, or is it also compatible with SOD2 when using our own protein?
    1 answer
    1. The Product No. CS0009, Superoxide Dismutase, SOD, Activity Assay Kit can determine the activity of any of the SOD enzyme isoforms, including SOD1 & SOD2.
      Helpful?
  7. Can you confirm if the buffer that comes with the kit contains Manganese?
    1 answer
    1. The buffer provided with Product No. CS0009, Superoxide Dismutase, SOD, Activity Assay Kit does not contain manganese.
      Helpful?
  8. How much serum sample volume needed for this assay?
    1 answer
    1. All assays (samples, standards, controls and blank) require 20 μL of sample for each reaction (well). Therefore, bring the sample volume to 20 μL. When required, samples should be diluted in Dilution Buffer. Kindly review the Product Information Sheet at this link for further details: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/100/209/cs0009bul-ms.pdf