AB356483
Anti-DsRed (RFP)
from rabbit
Synonim(y):
Red fluorescent protein drFP583:RFP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Secondary & Control Antibodies
Western Blotting Analysis: A 1:200 dilution of a representative lot detected DsRed (RFP) in whole cell lysate from 293T cell expressing HcRed & DsRed-mouse USP21 fusion protein. (Courtesy of Dr. Ito Takashi at Nagasaki University).
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DsRed (RFP) in whole cell lysate from 293T cell expressing DsRed-mouse USP21 fusion protein.