AB3120
Anti-Angiopoietin-1 Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Ang-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANGPT1(284)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
ECM Proteins
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng of control peptide per well (Catalog Number AG635).
Immunohistochemistry: Not tested. It is recommended that the antibody be used at 2-20 ug/ml in formaldehyde fixed tissue.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Fetal heart
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2