Merck
07-2268
Przeciwciało anty-fosfo-TBC1D1 (Ser237)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Rodzina domen TBC1, członek 1, rodzina domen TBC1 (tre-2/USP6, BUB2, cdc16), członek 1
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
ox (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer237)
Gene Information
human ... TBC1D1(23216)
General description
TBC1D1 jest pierwszym członkiem rodziny białek, które zawierają motyw tbc box 180-220 aminokwasów i mogą być związane ze wzrostem i różnicowaniem komórek. Skład TBC1D1 ma taką samą funkcję jak znany regulator translokacji Glut4 za pośrednictwem insuliny i może odgrywać rolę w ciężkiej otyłości u ludzi. Niezależny od insuliny wzrost transportu glukozy kilka godzin po wysiłku został przypisany fosforylacji TBC1D1. Uważa się, że mutacja R125W TBC1D1 zmniejsza transport glukozy w mięśniach szkieletowych i może być główną przyczyną otyłości, która wydaje się być związana z tym typem mutacji.
~145 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Ser237
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu TBC1D1 fosforylowanemu w Ser237.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Metabolizm glukozy/glikogenu
To przeciwciało fosfo-TBC1D1 zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania białka fosfo-TBC1D1.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje TBC1D1 fosforylowany w Ser237.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek HEK293 poddane działaniu fosfatazy Lambda i nie poddane jej działaniu
Evaluated by Western Blot in lambda phosphatase treated and untreated HEK293 cell lysates.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TBC1D1 on 10 µg of lambda phosphatase treated and untreated HEK293 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c