Kluczowe dokumenty
AB5742
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Nkx-2.9
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
NK-2, Homeobox protein NK-2 homolog H, Homeobox protein Nkx-2.9, Homeobox protein Nkx-2.8
Wybierz wielkość
100 μG
2160,00 zł
2160,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
2160,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NKX2-8(26257)
Specyficzność
Rozpoznaje Nkx2.9 (rodzina NK-2), homeodomenowy czynnik transkrypcyjny.
Immunogen
Syntetyczny peptyd
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Nkx-2.9 wykrywa poziom Nkx-2.9 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, IH.
Western blot: 1:200-1:1,000 przy użyciu ECL.
Immunohistochemia: 1:200-1:1,000.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Postać fizyczna
Wytrącone przeciwciało w roztworze 50% nasyconego siarczanu amonu i PBS bez konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać nieotwartą fiolkę w temperaturze -70°C przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE:
Aby odtworzyć przeciwciało, odwirować fiolkę z przeciwciałem z umiarkowaną prędkością (5000 obr./min) przez 5 minut w celu usunięcia wytrąconego produktu przeciwciała. Ostrożnie usunąć roztwór buforowy siarczanu amonu/PBS i wyrzucić. Nie jest konieczne usunięcie całego roztworu siarczanu amonu/PBS: 10 μL pozostałego roztworu siarczanu amonu nie wpłynie na ponowne zawieszenie przeciwciała. Nie dopuścić do wyschnięcia osadu białka, ponieważ może dojść do poważnej utraty reaktywności przeciwciała.
Ponownie zawiesić osad przeciwciała w odpowiednim buforze biologicznym, takim jak PBS lub TBS (pH 7,3-7,5) do końcowego stężenia 1,0 mg/ml. Na przykład, aby osiągnąć stężenie 1,0 mg/ml z 50 μg wytrąconego przeciwciała, potrzebna ilość buforu wynosiłaby 50 μl.
Ostrożnie dodać płynny bufor do osadu. NIE WIROWAĆ. Wymieszać przez delikatne mieszanie szeroką końcówką pipety lub delikatne stukanie palcem. Przed użyciem pozostawić wytrącone przeciwciało do uwodnienia na 1 godzinę w temperaturze 4-25°C. Małe cząstki wytrąconego przeciwciała, które nie ulegają ponownemu zawieszeniu, są normalne. Fiolki są przepełnione, aby zrekompensować wszelkie straty.
Nawodnione roztwory przeciwciał mogą być przechowywane w stanie nierozcieńczonym w temperaturze 2-8°C przez 2 miesiące bez znaczącej utraty aktywności. Należy pamiętać, że roztwór nie jest sterylny, dlatego należy zachować ostrożność, jeśli produkt jest przechowywany w temperaturze 2-8°C.
W przypadku przechowywania w temperaturze -20°C można dodać taką samą objętość glicerolu, jednak zaleca się stosowanie glicerolu klasy ACS lub wyższej, ponieważ może wystąpić znaczna utrata aktywności, jeśli użyty glicerol nie jest wysokiej jakości.
W przypadku długotrwałego przechowywania w temperaturze -70°C zaleca się dalsze rozcieńczenie uwodnionego roztworu przeciwciał w stosunku 1:1 2% roztworem BSA (frakcja V, najwyższej dostępnej jakości) sporządzonym z buforem do uwadniania. Otrzymany 1% roztwór BSA/przeciwciało można podzielić na porcje i przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -70°C przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)