AB2910
Anti-Mcl-1 Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MCL1(4170)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation. Precipitates a 37-39 kDa protein, which appears as a doublet in some cells.
Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded tissues)
The following tissues/cells can serve as positive controls: tonsil, tonsillar B cells, B-cell lines Reh, Daudi, and Karpas 422.
Optimal working dilutions for AB2910 must be determined by end user.
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1