Kluczowe dokumenty
AB22-2ML
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Human IgG Antibody, heavy and light chains
serum, Chemicon®
Synonim(y):
Kozie antyludzkie IgG, Przeciwciało IgG kozie
Wybierz wielkość
2 ML
469,00 zł
469,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 ML
469,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
469,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2025Szczegóły
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Goat Anti-Human IgG secondary antibody recognizes Human IgG (H & L). May show reactivity to immunoglobulins from other species.
Immunogen
Epitope: heavy and light chains
Human IgG, whole molecule.
Zastosowanie
Goat anti-Human IgG Antibody, heavy & light chains is an antibody against Human IgG for use in IP.
Precipitation: 1:15-1:40.
Final working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Postać fizyczna
Goat serum. Liquid, PBS 0.01M, 0.05% Sodium Azide, pH 7.1
Przechowywanie i stabilność
Maintain lyophilized material at 2-8ºC for up to one year. After reconstitution maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to six months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Zapoznaj się z kluczowymi czynnikami, które powinny mieć wpływ na decyzję o wyborze przeciwciała drugorzędowego. Dowiedz się więcej o gatunkach, podklasach, izotypach, etykietach i nie tylko.
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.