Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł 1164,50 zł |
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1164,50 zł
Cena katalogowa1370,00 złZaoszczędź 15%biological source
goat
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000, dot blot: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IGK@(50802)
General description
Immunogen
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, dot blot: 1:30,000 | technique(s) direct ELISA: 1:1,000 | technique(s) direct ELISA: 1:2,000-1:21,000 | technique(s) direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| species reactivity human | species reactivity - | species reactivity human | species reactivity human |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?