AB1526P
Anti-Nerve Growth Factor-β Antibody, pain
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
NGFbeta
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
chicken, human, mouse, rat
spodziewany brak reakcji z
bovine
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NGF(4803)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoblotting: 1-2 μg/mL
Bioassays (Inhibition of biological activity in vitro): 1-2 μg/mL
in vivo animal studies: use neat
ELISA: 1-2 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
BIOLOGICAL ACTIVITY:
This antibody completely inhibits neuron survival and the outgrowth actions of mouse NGF in chicken dorsal root ganglion in vitro.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2