Przejdź do
H9666
Ludzki czynnik wzrostu nerwów β
HumanKine®, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
NGF-β human
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
13 kDa (non-glycosylated)
Impurities:
<1 EU/μg
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ludzki czynnik wzrostu nerwów β, NGF-β, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≤3 ng/mL EC50
quality
endotoxin tested
mol wt
13 kDa (non-glycosylated)
packaging
pkg of 10 μg
manufacturer/tradename
HumanZyme
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<1 EU/μg
storage temp.
−20°C
General description
HumanKine NGF-β ulega ekspresji w ludzkich komórkach 293 jako nieglikozylowany, niezwiązany disiarczkiem homodimer 13 kDa.
NGF-β należy do nadrodziny białek czynnika wzrostu nerwów. Jest kluczowym czynnikiem wzrostu w regulacji unerwienia obwodowego za pośrednictwem celu. Podczas rozwoju NGF-β reguluje śmierć komórek nerwowych, łączność synaptyczną, prowadzenie włókien i morfologię dendrytów. Obecność NGF-β w komórkach odpornościowych i hormonalnych, a także w obszarach limbicznych OUN sugeruje, że może on funkcjonować jako wewnątrzkomórkowy przekaźnik regulujący odpowiedź organizmu na stres.
Gen czynnika wzrostu nerwów β (NGFB) jest mapowany na ludzkim chromosomie 1p13.2.
Application
Ludzki czynnik wzrostu nerwów β został wykorzystany jako czynnik neurotroficzny w teście reporterowym lucyferazy z wykorzystaniem komórek ssaków.
Biochem/physiol Actions
Czynnik wzrostu nerwów β (NGFB) działa jako kluczowy mediator w rozwoju neuronalnym i nieneuronalnym, różnicowaniu, i przeżyciu. Polimorfizm genu NGFB prowadzi do dziedzicznych neuropatii czuciowych i autonomicznych. Artropatia Charcota i niewrażliwość termiczna to tylko niektóre z powiązanych objawów. Wiadomo, że NGFB promuje proliferację komórek nowotworowych i przerzuty. Jest on związany z rakiem płuc, piersi, prostaty i trzustki. W modelach zwierzęcych zaobserwowano, że NGFB zapobiega utracie neuronów cholinergicznych i poprawia pamięć.
Physical form
Liofilizowany z 0,2 μm przefiltrowanego roztworu 1X PBS
Analysis Note
Specyficzna aktywność została określona przez zależną od dawki stymulację proliferacji ludzkich komórek TF-1 (ludzka linia komórek wskaźnikowych erytroleukemii).
Legal Information
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N5415H9661K1757
description
NGF-β, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
description
HGF, recombinant, expressed in NSO cells, suitable for cell culture
description
KGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in E. coli
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzki czynnik wzrostu nerwów β
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)