AAWG0250C
MCE Membrane Filter, 0.8 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white, gridded, 150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Synonim(y):
MF-Millipore Membrane Filter, mixed cellulose esters
About This Item
Polecane produkty
Materiały
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
MF-Millipore™
Millipore
Parametry
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
śr. filtra
25 mm
grubość
150 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
4%
kolor
white
współczynnik refrakcji
n/D 1.51
macierz
MF-Millipore™
wielkość porów
0.8 μm pore size
82 % porosity
pojemność
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
punkt pęcherzykowania
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- MF-Millipore mixed cellulose esters membrane filter is ideal for biological and environmental monitoring applications.
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods.
- The white filter is available with a gridded surface.
Zastosowanie
- Air monitoring
- Particle monitoring
- Particle removal
- Bioassays
- Microplastics
Cechy i korzyści
- Versatile filter
- Available in a range of pore sizes
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3