Przejdź do
Z368024
Cellulose acetate membrane
dialyser capacity 500-1,500 μL, MWCO 500 Da, diam. 16 mm
Synonim(y):
Harvard Bioscience 7425-CA500, dialyzer filter, filter, membrane filter, particulate filter
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
784,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
Packaging:
pack of 25 ea
784,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 25 ea
dialyser capacity
500-1,500 μL
diam.
16 mm
pore size
500 Da MWCO
storage temp.
2-8°C
General description
Made of cellulose acetate for low protein binding. Nominal molecular weight limit (MWCO) is approximate upper limit of molecular weight to which membrane is permeable.
Application
Cellulose acetate membrane has been used in the removal of unreacted substances from the media. It has also been used in the ultrafiltration of water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z367982WHA10404106WHA10404139
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 100
packaging
pk of 25
diam.
16 mm
diam.
11 mm
diam.
25 mm
diam.
293 mm
pore size
500 Da MWCO
pore size
500 Da MWCO
pore size
0.2 μm
pore size
0.2 μm
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
dialyser capacity
500-1,500 μL
dialyser capacity
10-200 μL
dialyser capacity
-
dialyser capacity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulose acetate membrane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)