Kluczowe dokumenty
9023
Sigma-Aldrich
Porcine C-Peptide
Iodinated Porcine C-peptide -HPLC purified & prepared fresh monthly.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
pochodzenie biologiczne
Porcine
Poziom jakości
label
125Iodine labeled
Postać
solid
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Radioactivity: <3 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Zastosowanie
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Przechowywanie i stabilność
2–8 °C
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2