Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
NovaSeptum® Stojak na worek do rozdzielacza, 9-port holder TC 64 for NAC-A, NAC-D, NAC-I, NAC-S
material
stainless steel
needle size
2.0 mm
sterility
sterile
product line
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
H
260–460 mm
L
250 mm
W
280 mm
weight
0.5 kg
Quality Level
application(s)
sterile sampling
compatibility
for use with 9-port Holder TC 64
General description
Device Configuration: Multi-sampling
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany