Kluczowe dokumenty
9020
Sigma-Aldrich
Ludzki peptyd C
Iodinated Human C-peptide -HPLC purified & prepared fresh monthly.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
Produkt 9020 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
Etykieta
125Iodine labeled
Formularz
solid
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Te jodowane hormony są oczyszczane metodą HPLC i przygotowywane świeże co miesiąc.
Radioactivity: <3 μCi
Zastosowanie
odpowiedni bufor nawilżający z etykiety w przypadku wymiany zestawu lub wybrany bufor testowy
Przechowywanie i stabilność
2-8 °C
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2