Przejdź do
P9521
21-Deoxycortisol
synthetic (organic), ≥95.00% (HPLC), 17-hydroxyprogesterone derivative, powder
Synonim(y):
11β,17α-Dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 11β,17α-Dihydroxyprogesterone, 21-Desoxycortisol, 4-Pregnene-11β,17α-diol-3,20-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
211-375-7
MDL number:
Assay:
≥95.00% (HPLC)
Form:
powder
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
21-Deoxycortisol,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95.00% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
LCZBQMKVFQNSJR-UJPCIWJBSA-N
Biochem/physiol Actions
21-Deoxycortisol is a 17-hydroxyprogesterone derivative. It serves as a marker for congenital adrenal hyperplasia, an autosomal recessive disorder, indicated by 21-hydroxylase deficiency.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8650C2505H6635
description
-
description
≥97%
description
≥92%
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95.00% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥92%
assay
≥85% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 21-Deoxycortisol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)