Kluczowe dokumenty
8.53083
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Leu-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-N-Me-Leu-OH, N-α-t.-Boc-N-α-methyl-L-leucine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
mp
54-57 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C12H23NO4/c1-8(2)7-9(10(14)15)13(6)11(16)17-12(3,4)5/h8-9H,7H2,1-6H3,(H,14,15)
Klucz InChI
YXJFAOXATCRIKU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Standardowy blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych leucyny przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Powiązanie
Zastępuje: 04-12-9007
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=0.5 in ethanol): -29.0 - -24.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.