Kluczowe dokumenty
8.52156
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ser(tBu)-OH
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-D-Ser(tBu)-OH, N-α-Fmoc-O-t.-butyl-D-serine
Wybierz wielkość
5 G
1170,00 zł
25 G
1300,00 zł
8521560100
3890,00 zł
8521561000
40 920,00 zł
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1170,00 zł
25 G
1300,00 zł
8521560100
3890,00 zł
8521561000
40 920,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Fmoc-D-Ser(tBu)-OH, Novabiochem®
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
mp
120-130 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N([C@H](COC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m1/s1
Klucz InChI
REITVGIIZHFVGU-LJQANCHMSA-N
Opis ogólny
Standardowy budulec wprowadzania reszt aminokwasowych D-seryny przez Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Powiązanie
Zastępuje: 04-13-1052
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3