Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
General description
Wstępnie załadowana żywica do syntezy kwasów peptydowych zawierających C-końcową resztę aminokwasową D-seryny przez Fmoc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły oczyszczania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły oczyszczania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.40 - 1.00 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh.
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.40 - 1.00 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh.
Other Notes
Zastępuje: 04-13-2019
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8561610001 | 04027269121693 |
| 8561610005 | 04027269121709 |