Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 409,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
409,00 zł
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
95 °C (decomposes)
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)O)C(=O)OCC=C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C22H21NO6/c1-2-11-28-21(26)19(12-20(24)25)23-22(27)29-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,24,25)/t19-/m0/s1
InChI key
ZJMVIWUCCRKNHY-IBGZPJMESA-N
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] W. Bannwarth, et al. (1992) Tetrahedron Lett., 33, 4557.
[2] F. Albericio, et al. (1993) Tetrahedron Lett., 34, 1549.
[3] J. Eichler, et al. (1994) Pept. Res., 7, 300.
[4] J. Eichler, et al. in ′Peptides 1994, Proc. 23rd European Peptide Symposium′, H. Maia (Eds), ESCOM, Leiden, 1994, pp. 461.
[5] J. Eichler, et al. in ′Solid Phase Synthesis & Combinatorial Libraries, 4th International Symposium′, R. Epton (Eds), Mayflower Scientific Ltd., Birmingham, 1996, pp. 201.
[6] S. A. Kates, et al. in ′Peptides, Chemistry, Structure & Biology, Proc. 13th American Peptide Symposium′, ESCOM, Leiden, 1994, pp. 113.
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): conforms
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.5 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Novabiochem® | description ≥97.0% (HPLC) | description Novabiochem® | description Novabiochem® |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| assay ≥97.0% (acidimetric), ≥98.0% (HPLC), ≥98% (TLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC), ≥98.0% (acidimetric) |
| functional group carboxylic acid | functional group Fmoc | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
| product line Novabiochem® | product line - | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Asp-OAll
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?