Przejdź do
8.52122
Fmoc-Asp(OAll)-OH
≥98.0% (acidimetric), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Asp(OAll)-OH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
522,00 zł
391,50 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H21NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.41
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
391,50 zł
Cena katalogowa522,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Asp(OAll)-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC), ≥98.0% (acidimetric)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
111-114 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)OCC=C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C22H21NO6/c1-2-11-28-20(24)12-19(21(25)26)23-22(27)29-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,25,26)/t19-/m0/s1
InChI key
FBNFRRNBFASDKS-IBGZPJMESA-N
General description
Ortogonalnie chroniony blok budulcowy do syntezy peptydów modyfikowanych w łańcuchu bocznym Asp przez Fmoc SPPS. Więcej informacji można znaleźć we wpisie 852072. 04-12-1303
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przewodnik wyboru bloków budulcowych chronionych ortogonalnie dla Fmoc SPPS.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -30.0 - -25.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1303
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Asp(OAll)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)