Kluczowe dokumenty
8.51061
Sigma-Aldrich
Chlorek 2-chlorotrytylu
Novabiochem®
Synonim(y):
2-Chlorotrityl chloride
Wybierz wielkość
25 G
785,00 zł
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
785,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H14Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
255-647-3
NACRES:
NA.22
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
mp
133.0-137.0 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
ClC(c3c(cccc3)Cl)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H14Cl2/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Klucz InChI
JFLSOKIMYBSASW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Estrowa grupa ochronna wiązana nadkwasem [1]. Wprowadzana w niezwykle łagodnych warunkach poprzez reakcję kwasu, chlorku tritylu i DIPEA w DCM. Idealny do ochrony C-końcowej grupy kwasu karboksylowego C-końcowych chronionych fragmentów peptydów, monoprotekcji diacydów i jako ogólna grupa chroniąca kwas karboksylowy w syntezie organicznej.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] P. Athanassopoulos, et al. (1995) Tetrahedron Lett..., 36, 5645.
Powiązanie
Zastępuje: 01-63-0045
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3