Kluczowe dokumenty
8.45097
Sigma-Aldrich
N-Dodecane
Msynthplus
Synonim(y):
N-Dodecane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Numer indeksu EC:
203-967-9
ciśnienie pary
0.4 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
200 °C
granice wybuchowości
0.6 % (v/v)
Lepkość kinematyczna
<7 cSt(40 °C)
bp
216.3 °C/1013 hPa
mp
-9.6 °C
temp. przejścia
flash point 85.5 °C
gęstość
0.75 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Color (visual): colourless
Appearance of substance (visual): liquid
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.748 - 0.749
Identity (IR): passes test
1,1-Dichloroethene (HS-GC): lot specific result
1,1,1-Trichloroethane (HS-GC): lot specific result
Benzene (HS-GC): lot specific result
Carbon tetrachloride (HS-GC): lot specific result
1,2-Dichloroethane (HS-GC): lot specific result
Informacje prawne
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup