Key Documents
8.43851
Sigma-Aldrich
3-Benzoylpyridine
≥98% (GC)
Synonim(y):
3-Benzoylpyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.21
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
226-561-3
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98% (GC)
Postać
solid
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C12H9NO/c14-12(10-5-2-1-3-6-10)11-7-4-8-13-9-11/h1-9H
Klucz InChI
RYMBAPVTUHZCNF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
for synthesis
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 36 °C
Melting range (upper value): ≤ 40 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3