Kluczowe dokumenty
8.43805
Sigma-Aldrich
Triisooctylamine
for synthesis
Synonim(y):
Triisooctylamine
About This Item
Wzór liniowy:
(C8H17)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Numer indeksu EC:
247-092-0
Próba
≥95.0% (acidimetric)
Formularz
liquid
bp
>204 °C
temp. przejścia
flash point 110 °C (DIN 51758)
gęstość
0.800 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C24H51N/c1-22(2)16-10-7-13-19-25(20-14-8-11-17-23(3)4)21-15-9-12-18-24(5)6/h22-24H,7-21H2,1-6H3
Klucz InChI
YKGBNAGNNUEZQC-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.818
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2