Kluczowe dokumenty
8.41753
Sigma-Aldrich
1-Heptanethiol
for synthesis
Synonim(y):
1-Heptanethiol
Wybierz wielkość
10 ML
245,00 zł
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 ML
245,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352105
Numer indeksu EC:
216-678-8
NACRES:
NA.22
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1.5 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
granice wybuchowości
0.9 % (v/v)
bp
173-175 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
temp. przejścia
flash point 46 °C
rozpuszczalność
0.009 g/L
gęstość
0.844 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
SCCCCCCC
InChI
1S/C7H16S/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
VPIAKHNXCOTPAY-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.842 - 0.846
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup