Przejdź do
8.21861
1-Octanethiol
for synthesis
Synonim(y):
merkaptan n-oktylu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
155,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.29
UNSPSC Code:
12352105
EC Index Number:
203-918-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
240 °C
potency
2000-2450 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-49 °C
transition temp
flash point 70 °C
solubility
0.004 g/L
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCCCCCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.845
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Octanethiol
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-88-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)