Kluczowe dokumenty
8.41751
Sigma-Aldrich
Diethyl dicarbonate
for synthesis
Synonim(y):
Diethyl dicarbonate
Wybierz wielkość
5 ML
170,00 zł
25 ML
616,00 zł
170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
170,00 zł
25 ML
616,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
216-542-8
NACRES:
NA.22
170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (acidimetric)
Formularz
liquid
siła działania
850 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
93-94 °C/24 hPa
temp. przejścia
flash point 69 °C
gęstość
1.12 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O(CC)C(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.118 - 1.122
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup