Kluczowe dokumenty
8.41567
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzothiazole
for synthesis
Synonim(y):
2,5-Dimethylbenzothiazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.24
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
202-404-4
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
crystals
siła działania
957 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
40-42 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C9H9NS/c1-6-3-4-9-8(5-6)10-7(2)11-9/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
XHANCLXYCNTZMM-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup