Dokumenty
8.41297
Sigma-Aldrich
1,2-Benzenedimethanol
for synthesis
Synonim(y):
1,2-Benzenedimethanol, 1,2-Bishydroxymethylbenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
210-293-9
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥96.5% (GC)
Postać
powder
mp
62-64 °C
rozpuszczalność
158 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
Klucz InChI
XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3