Merck
8.52184
Fmoc-Leu-Thr(psiMe,Mepro)-OH
≥97.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Leu-Thr(psiMe,Mepro)-OH
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H34N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.58
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Leu-Thr(psiMe,Mepro)-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N4([C@@H]([C@H](OC4(C)C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)CC(C)C
InChI
1S/C28H34N2O6/c1-16(2)14-23(25(31)30-24(26(32)33)17(3)36-28(30,4)5)29-27(34)35-15-22-20-12-8-6-10-18(20)19-11-7-9-13-21(19)22/h6-13,16-17,22-24H,14-15H2,1-5H3,(H,29,34)(H,32,33)/t17-,23+,24+/m1/s1
InChI key
OTDJFZHIGWFIEW-CQLNOVPUSA-N
General description
Ten pseudoprolinowy dipeptyd jest niewątpliwie najskuteczniejszym i najprostszym w użyciu narzędziem do przezwyciężania agregacji i poprawy jakości peptydu w Fmoc SPPS dla peptydu zawierającego motyw dipeptydowy Leu-Thr. Składa się on z dipeptydu, w którym reszta treoniny została odwracalnie zabezpieczona jako łamiąca strukturę prolina podobna do TFA-labilnej oksazolidyny. Powodem, dla którego reszta pseudoproliny jest wprowadzana jako dipeptyd, jest uniknięcie konieczności acylowania utrudnionego azotu oksazolidyny. Ma to dodatkową zaletę wydłużenia łańcucha peptydowego o dwie reszty w jednym kroku. Reszta treoniny jest regenerowana podczas normalnej reakcji cięcia z udziałem TFA.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przezwyciężanie agregacji w Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in CH₂Cl₂): -33.0 - -28.0 °
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Purity (TLC(157A)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Single impurities (HPLC, area%): ≤ 2.00 % (a/a)
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 05-20-1009
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c