Przejdź do
196533
1,3-Benzenedimethanol
98%
Synonim(y):
m-Xylene-α,α′-diol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
764,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-934-2
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
764,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
154-159 °C/13 mmHg (lit.)
mp
56-60 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI key
YWMLORGQOFONNT-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3-Benzenedimethanol was used in the synthesis of a series of cross-linked poly(orthocarbonate)s. It was also used in the synthesis of mixed-tethered system, required for the preparation of e-edge-[60]fullerenylmethanodihydropyrrole adduct.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
184829
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
bp
154-159 °C/13 mmHg (lit.)
bp
-
mp
56-60 °C (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)