Przejdź do
8.22085
szczawian di-litu
for synthesis
Synonim(y):
Sól dilitowa kwasu szczawiowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
477,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2Li2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.90
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-054-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
477,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
crystals
solubility
66 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2Li/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
YNQRWVCLAIUHHI-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.065571.056991.05073
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
66 g/L
solubility
37 g/L
solubility
141.2 g/L
solubility
392 g/L (anhydrous substance)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
crystals
form
solid
form
solid
form
solid
Analysis Note
Assay (manganometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822085010004022536483719