Kluczowe dokumenty
8.21967
Sigma-Aldrich
4′-Bromoacetanilide
for synthesis
Synonim(y):
4′-Bromoacetanilide, N-Acetyl-p-bromoaniline
About This Item
Wzór liniowy:
4-(Br)C6H4NHCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Numer indeksu EC:
203-154-9
Poziom jakości
Postać
powder
mp
164-167 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (ex Br): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 164 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1