Key Documents
8.21770
Sigma-Aldrich
1,2:7,8-Diepoxyoctane
for synthesis
Synonim(y):
1,2:7,8-Diepoxyoctane, 1,7-Octadiene dioxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
219-375-9
ciśnienie pary
<1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
350 °C (DIN 51794)
siła działania
1049 mg/kg LD50, oral (Rat)
314 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
tw
222 °C/1013 hPa
mp
7 °C
temp. przejścia
flash point 89 °C (DIN 51758)
rozpuszczalność
7 g/L
gęstość
0.98 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H14O2/c1(3-7-5-9-7)2-4-8-6-10-8/h7-8H,1-6H2
Klucz InChI
LFKLPJRVSHJZPL-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.983 - 0.985
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup