Key Documents
8.21047
Sigma-Aldrich
Methyl propionate
for synthesis
Synonim(y):
Methyl propionate, Propionic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
209-060-4
ciśnienie pary
90 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
465 °C
siła działania
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
2.5-13 % (v/v)
mp
-87 °C
temp. przejścia
flash point -2 °C
rozpuszczalność
5 g/L
gęstość
0.91 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.914 - 0.918
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
28.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-2 °C - closed cup