8.21003
N-Phenyl-1-naphthylamine
for synthesis
Synonim(y):
N-Phenyl-1-naphthylamine, N-1-Naphthylaniline
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.504 hPa ( 150 °C)
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
solid
temp. samozapłonu
>500 °C
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
224 °C/16 hPa
mp
56-60 °C
temp. przejścia
flash point >200 °C
rozpuszczalność
0.003 g/L
gęstość
1.16 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H
Klucz InChI
XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°C)
> 200 °C