Kluczowe dokumenty
8.19244
Sigma-Aldrich
Octan metylu
special quality
Synonim(y):
Methyl acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191600
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
temp. przechowywania
no temp limit
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
Klucz InChI
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
8.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-13 °C - closed cup