Kluczowe dokumenty
8.18882
Sigma-Aldrich
Chlorosulfonyl isocyanate
for synthesis
Synonim(y):
Chlorosulfonyl isocyanate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CClNO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352118
Numer indeksu EC:
214-715-2
ciśnienie pary
25.6 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
siła działania
640 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
106 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
temp. przejścia
flash point >110 °C
gęstość
1.63 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/CClNO3S/c2-7(5,6)3-1-4
Klucz InChI
WRJWRGBVPUUDLA-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.631 - 1.634
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C