Kluczowe dokumenty
8.18869
Sigma-Aldrich
Kwas (2S,3S)-(+)-Di-O-benzoilo-winowy
for resolution of racemates for synthesis
Synonim(y):
Kwas di-O-benzoilo-D-winowy
Wybierz wielkość
25 G
397,00 zł
397,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
397,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COOCH(COOH)CH(COOH)OCOC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
241-097-1
NACRES:
NA.22
397,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (acidimetric)
Formularz
powder
mp
150-154 °C
gęstość nasypowa
510 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O(C(C(OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)
Klucz InChI
YONLFQNRGZXBBF-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in methanol): +117.0 - +123.0 °
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3