Kluczowe dokumenty
8.18834
Sigma-Aldrich
Kwas 2,5-dichlorobenzoesowy
for synthesis
Synonim(y):
2,5-Dichlorobenzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
2,5-(Cl)2C6H3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
200-065-7
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (acidimetric)
Formularz
powder
mp
152-156 °C
rozpuszczalność
0.8 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
QVTQYSFCFOGITD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 152 °C
Melting range (upper value): ≤ 156 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3